Principaux documents
756938
Sigma-Aldrich
Suberic-d12 acid dihydrazide
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
NH2NHCOCD2(CD2)4CD2CONHNH2
Poids moléculaire :
214.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Pf
140-144 °C (lit.)
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C(=O)NN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)NN
InChI
1S/C8H18N4O2/c9-11-7(13)5-3-1-2-4-6-8(14)12-10/h1-6,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
Clé InChI
HATIEXJZXOLRAO-LBTWDOQPSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
410.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
210 °C - closed cup