Principaux documents
756903
Sigma-Aldrich
Pimelic-d10 acid dihydrazide
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
NH2NHCOCD2(CD2)3CD2CONHNH2
Poids moléculaire :
198.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C(=O)NN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)NN
InChI
1S/C7H16N4O2/c8-10-6(12)4-2-1-3-5-7(13)11-9/h1-5,8-9H2,(H,10,12)(H,11,13)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
Clé InChI
OXAGUPFRAIIDLT-YXALHFAPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable