Documents
756806
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(3,7-diacetyl-1,3,7-triaza-5-phosphabicyclo[3.3.1]nonane) palladium(II)
97%
Synonyme(s) :
PdCl2(DAPTA)2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H32Cl2N6O4P2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
635.76
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
257 °C (decomposition)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)N1CN2CN(C[PH](C2)(C1)[Pd](Cl)(Cl)[PH]34CN(CN(C3)C(C)=O)CN(C4)C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/2C9H16N3O2P.2ClH.Pd/c2*1-8(13)11-3-10-4-12(9(2)14)7-15(5-10)6-11;;;/h2*3-7H2,1-2H3;2*1H;
Clé InChI
VVUBIYMIDOBATI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable