Principaux documents
756784
Sigma-Aldrich
(Acetonitrile)[2-dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl]gold(I) hexafluoroantimonate
Synonyme(s) :
XPhos Au(MeCN)SbF6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C35H52AuF6NPSb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
950.48
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: gold
reagent type: catalyst
Pf
133-136 °C
Chaîne SMILES 
CC#[N+][Au].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C33H49P.C2H3N.Au.6FH.Sb/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;1-2-3;;;;;;;;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;1H3;;6*1H;/q;;+1;;;;;;;+5/p-6
Clé InChI
PVKYSBDDIOTPED-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable