Principaux documents
756563
Sigma-Aldrich
Sodium yttrium fluoride, ytterbium and thulium doped
99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Blue up-conversion phosphor, Sodium thulium ytterbium yttrium fluoride, Ytterbium and thulium doped sodium yttrium fluoride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
NaY0.77Yb0.20Tm0.03F4
Poids moléculaire :
207.12
Code UNSPSC :
12352300
Essai
99% trace metals basis
Forme
powder
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kramer, K.M.; et al.
Chemistry of Materials, 16, 1244-1244 (2004)
Yang, X.; et al.
J. Mater. Sci., 42, 7042-7042 (2007)