Principaux documents
756547
Sigma-Aldrich
Strontium silicate aluminate, europium and dysprosium doped
97% trace metals basis
Synonyme(s) :
Europium and dysprosium doped strontium aluminum silicon oxide, Long persistent blue phosphor
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Sr2.90Eu0.03Dy0.07Al4SiO11
Poids moléculaire :
582.04
Code UNSPSC :
12352300
Description
long persistent blue phosphor
Pureté
97% trace metals basis
Forme
powder
Composition
Sr2.90Eu0.03Dy0.07Al4SiO11
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Taille des particules
-300 mesh
Pf
>1200 °C (lit.)
Fluorescence
λem Blue (UV excitation source)
Description générale
Long persistent blue phosphor
Autres remarques
Persist Time (min): 3500 ± 5%
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qiu, Z.; Zhou, Y.; Lu, M.; Zhang, A.; Ma, Q.
Solid State Sciences, 10, 629-629 (2008)
Mishra, S.B.; et al.
Journal of Applied Polymer Science. Applied Polymer Symposium, 115, 579-579 (2010)