Principaux documents
755222
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-ethyl-1H-pyrazole
Synonyme(s) :
3-Amino-5-ethyl-2H-pyrazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
111.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.542
Densité
1.126 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCc1cc(N)[nH]n1
InChI
1S/C5H9N3/c1-2-4-3-5(6)8-7-4/h3H,2H2,1H3,(H3,6,7,8)
Clé InChI
AXDGPQLEVYSXNL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available