755168
Carbon nanotube, double-walled
<10% Metal Oxide(TGA)
Synonyme(s) :
NC-2100, DWNT, Double wall carbon nanotubes
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Diam. moyen × L
3.5 nm × 1-10 μm , TEM
Superficie
>500 m2/g , BET
Impuretés
<10% Metal Oxide (TGA)
Description générale
Application
- Electronics
- Sensors
- Composites
- Energy Storage
- Study of Life Science systems
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Find unique properties & applications of single (SWNTs) , double (DWNTs) & multi walled carbon nanotubes (MWCNTs).