Documents
754234
Sigma-Aldrich
Dichlorobis[(2,6-diisopropylphenyl)imido](1,2-dimethoxyethane)molybdenum(VI)
Synonyme(s) :
Bis(N-2,6-diisopropylaniline)dimethoxyethane molybdenum dichloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H44Cl2MoN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
607.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: molybdenum
reagent type: catalyst
Pf
130-135 °C
Chaîne SMILES 
COCCOC.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N=[Mo](Cl)(Cl)=Nc2c(cccc2C(C)C)C(C)C
InChI
1S/2C12H17N.C4H10O2.2ClH.Mo/c2*1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13;1-5-3-4-6-2;;;/h2*5-9H,1-4H3;3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
Clé InChI
HYZBNVVVUKPSEN-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable