Documents
754137
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
94-99 °C
Chaîne SMILES 
C1Nc2ccccc2NC1c3ccccc3
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-6-11(7-3-1)14-10-15-12-8-4-5-9-13(12)16-14/h1-9,14-16H,10H2
Clé InChI
GMCNTPSVIZBYSH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable