Principaux documents
751790
Sigma-Aldrich
(R)-2-(Aminomethylpyrrolidine dihydrochloride
95%
Synonyme(s) :
(R)-(2-Pyrrolidinyl)methylamine dihydrochloride, (R)-2-Pyrrolidinemethanamine dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H12N2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D +2.0°, c = 0.5% in H2O
Pf
124-129 °C
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.NC[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-4-5-2-1-3-7-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m1../s1
Clé InChI
QZRLFKCODRAOAY-ZJIMSODOSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable