Principaux documents
751677
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoropyridine-4-trifluoroborate
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3BF4KN
Poids moléculaire :
202.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
298-304 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[K+].Fc1cc(ccn1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C5H3BF4N.K/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10;/h1-3H;/q-1;+1
Clé InChI
ZUIGGHLOWPDGHC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable