Principaux documents
751065
Sigma-Aldrich
Potassium 1,4-benzodioxane-6-trifluoroborate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7BF3KO2
Poids moléculaire :
242.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
295-301 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7BF3O2.K/c10-9(11,12)6-1-2-7-8(5-6)14-4-3-13-7;/h1-2,5H,3-4H2;/q-1;+1
Clé InChI
FDUUAYPJFVFISM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable