Principaux documents
750980
Sigma-Aldrich
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
70-75 °C
Chaîne SMILES 
Brc1cccn2ccnc12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-2-1-4-10-5-3-9-7(6)10/h1-5H
Clé InChI
GCCVNNZARPFXES-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable