Principaux documents
750131
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-13C4,15N2,2,3,3-d3
98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonyme(s) :
(S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide-13C4,15N2,2,3,3-d3, L-Aspartic acid 4-amide-13C4,15N2,2,3,3-d3
About This Item
Formule linéaire :
H215N13CO13CD213CD(15NH2)13COOH
Poids moléculaire :
141.09
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Essai
95% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
235 °C (dec) (lit.)
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
[15NH2][13C]([13C]([2H])([2H])[13C@]([2H])([15NH2])[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2+1D,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
DCXYFEDJOCDNAF-YTEKHOIXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable