Principaux documents
749249
Sigma-Aldrich
Oxobis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)titanium(IV)
95%
Synonyme(s) :
Titanium oxide bis(tetramethylheptanedianoate)
500 MG
199,00 $
199,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
199,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H38O5Ti
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
199,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: titanium
reagent type: catalyst
Pf
120-124 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ti](=O)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.O.Ti/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;;/h2*7,12H,1-6H3;;/q;;;+2/p-2/b2*8-7-;;
Clé InChI
LEHQDHQAPQKWNG-ZJCTYWPYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable