Principaux documents
748749
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-iodo-3-pyridinecarbonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-3-cyano-4-iodopyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H2ClIN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
142-147 °C
Groupe fonctionnel
chloro
iodo
nitrile
Chaîne SMILES 
Clc1nccc(I)c1C#N
InChI
1S/C6H2ClIN2/c7-6-4(3-9)5(8)1-2-10-6/h1-2H
Clé InChI
BQFOSZGLMPGGLY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable