Principaux documents
748625
Sigma-Aldrich
3-Bromofuran-2-boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H9BBrNO5
Poids moléculaire :
301.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
solid
Pf
137-143 °C
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2occc2Br
InChI
1S/C9H9BBrNO5/c1-12-4-7(13)16-10(17-8(14)5-12)9-6(11)2-3-15-9/h2-3H,4-5H2,1H3
Clé InChI
MPQMJRLYIKQZHI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable