Principaux documents
74814
Sigma-Aldrich
1,1,3,3,5,5,7,7-Octamethyltetrasiloxane
technical, ≥85% (GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H26O3Si4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.63
Beilstein:
1770063
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Essai
≥85% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.388 (lit.)
pb
169 °C (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[SiH](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[SiH](C)C