Principaux documents
74733
Sigma-Aldrich
2-Octadecanone
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
Hexadecyl methyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO(CH2)15CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.48
Beilstein:
1708198
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0% (GC)
pb
145 °C/0.7 mmHg (lit.)
Pf
50-54 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C18H36O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2)19/h3-17H2,1-2H3
Clé InChI
PJLJQAWUAPNCJC-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable