746703
16-Mercaptohexadecanamide
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
96-102 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCS)N
InChI
1S/C16H33NOS/c17-16(18)14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-19/h19H,1-15H2,(H2,17,18)
Clé InChI
PIJCUJXBPYCINA-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable