744956
2-(Tosyloxy)cycloheptanone
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-Tosyloxycycloheptanone, 2-Hydroxycycloheptanone p-toluenesulfonate, 2-{[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy}cycloheptanone, Toluene-4-sulfonic acid 2-oxocycloheptyl ester
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Chaîne SMILES
O=C1CCCCCC1OS(=O)(C2=CC=C(C)C=C2)=O
InChI
1S/C14H18O4S/c1-11-7-9-12(10-8-11)19(16,17)18-14-6-4-2-3-5-13(14)15/h7-10,14H,2-6H2,1H3
Clé InChI
WVZOAZUIYHADSM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable