Principaux documents
744565
Sigma-Aldrich
Palladium acetate 2-mercaptoethyl ethyl sulfide Silica
≥45 μm particle size (95%)
Synonyme(s) :
PhosphonicS SEM2Pd
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Ampleur du marquage
0.1-0.4 mmol/g loading
Taille des particules
≥45 μm (95%)
Application
Silica Supported Cross-Coupling Catalyst
Remarque sur l'analyse
palladium: detected
Informations légales
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Al-Hashimi, M.; et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 278, 160-160 (2007)
A. C. Sullivan; et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 273, 298-298 (2007)