Principaux documents
743259
Sigma-Aldrich
1,3-Bis[(1S)-2,2-dimethyl-1-(1-naphthyl)propyl]imidazolinium iodide
≥96% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H39IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
590.58
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
≥96% (HPLC)
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
Impuretés
≤1.0% water
Chaîne SMILES 
[I-].CC(C)(C)[C@H](N1CC[N+](=C1)[C@@H](c2cccc3ccccc23)C(C)(C)C)c4cccc5ccccc45
InChI
1S/C33H39N2.HI/c1-32(2,3)30(28-19-11-15-24-13-7-9-17-26(24)28)34-21-22-35(23-34)31(33(4,5)6)29-20-12-16-25-14-8-10-18-27(25)29;/h7-20,23,30-31H,21-22H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t30-,31+;
Clé InChI
FBAXFNUYKXNWGQ-USHPRDJASA-M
Application
Carbene ligand precursor
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nakanishi, M.; et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50, 9775-9775 (2011)
Fused indolines by palladium-catalyzed asymmetric C-C coupling involving an unactivated methylene group.
Masafumi Nakanishi et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(32), 7438-7441 (2011-07-05)