Documents
741582
Sigma-Aldrich
N,N′-Dicyclohexyl-13C12-urea
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
1,3-Dicyclohexyl-13C12-urea
About This Item
Formule linéaire :
13C6H11NHCONH13C6H11
Poids moléculaire :
236.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Pf
232-233 °C (lit.)
Changement de masse
M+12
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable