Principaux documents
741167
Sigma-Aldrich
Adenosine-15N5 5′-diphosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonyme(s) :
ADP-15N5 disodium salt
1 MG
172,00 $
10 MG
832,00 $
25 MG
1 700,00 $
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
172,00 $
10 MG
832,00 $
25 MG
1 700,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H1315N5Na2O10P2
Poids moléculaire :
476.13
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.12
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
powder
Changement de masse
M+5
Température de stockage
−20°C
−20°C
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable