740144
Mono(2-chloroallyl) oxalyl chloride
97%
Synonyme(s) :
2-Chloroallyl oxalochloride, Chlorooxoacetic acid 2-chloroallyl ester
About This Item
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.466
Densité
1.371 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
ClC(=C)COC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H4Cl2O3/c1-3(6)2-10-5(9)4(7)8/h1-2H2
Clé InChI
DROVKFBGHINOBG-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.9 °F
Point d'éclair (°C)
93.3 °C