739669
25-Hydroxyvitamin D3 solution
5 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
Synonyme(s) :
25-Hydroxycholecalciferol solution
186,00 $
About This Item
186,00 $
Produits recommandés
Essai
98% (CP)
Forme
solution
Concentration
5 μg/mL in ethanol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Couleur
colorless
Application(s)
detection
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
Clé InChI
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
Informations sur le gène
human ... VDR(7421)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F
Point d'éclair (°C)
14.0 °C