Principaux documents
738697
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-{[(methoxycarbonyl)amino]sulfonyl}piperidinium inner salt
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H16N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
solid
Pf
95-100 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)[N-]S(=O)(=O)[N+]1(C)CCCCC1
InChI
1S/C8H16N2O4S/c1-10(6-4-3-5-7-10)15(12,13)9-8(11)14-2/h3-7H2,1-2H3
Clé InChI
HUICDFPDKLNWBA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable