Principaux documents
738433
Sigma-Aldrich
Potassium cyclohexenyltrifluoroborate
Synonyme(s) :
Potassium 1-cyclohexen-1-yltrifluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H9BF3K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
191-196 °C
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)C1=CCCCC1
InChI
1S/C6H9BF3.K/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;/h4H,1-3,5H2;/q-1;+1
Clé InChI
HGMUFAMKMWVCQO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable