Principaux documents
73828
Sigma-Aldrich
N-Trityl-L-homoserine triethylamine salt
≥98.0%
Synonyme(s) :
(S)-4-Hydroxy-2-(tritylamino)butyric acid triethylamine salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H23NO3 · C6H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0%
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CCN(CC)CC.OCCC(NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C23H23NO3.C6H15N/c25-17-16-21(22(26)27)24-23(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;1-4-7(5-2)6-3/h1-15,21,24-25H,16-17H2,(H,26,27);4-6H2,1-3H3/t21-;/m0./s1
Clé InChI
LRIHVFUNJCWVBP-BOXHHOBZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable