Documents
737216
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6ClF2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.481
Densité
1.305 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(F)(F)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6ClF2N/c1-7(9,10)5-2-3-11-6(8)4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
HHXIIZVLQSEEAR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.9 °F
Point d'éclair (°C)
93.3 °C