Documents
737178
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7BrF2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.504
Densité
1.500 g/L at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(F)(F)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H7BrF2/c1-8(10,11)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
NCJAJYPBNUFMQK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87.8 °C - closed cup