736856
Tris(triethylsilyl)silane
Synonyme(s) :
1,1,1,3,3,3-Hexaethyl-2-(triethylsilyl)trisilane, 3,4,5-Trisilaheptane, 3,3,5,5-tetraethyl-4-(triethylsilyl)
643,00 $
About This Item
643,00 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Indice de réfraction
n20/D 1.526
Densité
0.887 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC[Si](CC)(CC)[SiH]([Si](CC)(CC)CC)[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C18H46Si4/c1-10-20(11-2,12-3)19(21(13-4,14-5)15-6)22(16-7,17-8)18-9/h19H,10-18H2,1-9H3
Clé InChI
WNGZMQFMMHZKBG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
It can be used as a reagent:
- In the radical coupling reaction to generate C-C bonds from alkyl-halogen compounds using iridium and nickel catalysts.[6]
- To synthesize α-arylated product via cross-electrophile coupling reaction between α-chloro carbonyl and aryl bromide in the presence of nickel and iridium catalysts.[7]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable