Principaux documents
736848
Sigma-Aldrich
Chlorotris(triethylsilyl)silane
Synonyme(s) :
Supersilyl TES
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H45ClSi4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
409.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.535
Densité
0.941 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC[Si](CC)(CC)[Si](Cl)([Si](CC)(CC)CC)[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C18H45ClSi4/c1-10-20(11-2,12-3)23(19,21(13-4,14-5)15-6)22(16-7,17-8)18-9/h10-18H2,1-9H3
Clé InChI
PWDJKBJJIRTHAW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
The Yamamoto group has employed several applications in catalysis.