736724
5-Bromo-2-(hydroxymethyl)indole
95%
Synonyme(s) :
5-Bromo-1H-indole-2-methanol
About This Item
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
110-115 °C
Chaîne SMILES
OCc1cc2cc(Br)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H8BrNO/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-12)11-9/h1-4,11-12H,5H2
Clé InChI
ZIUDOZPLPNFTMR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable