Principaux documents
736279
Sigma-Aldrich
Mono-ethyl malonate-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
HO213C13CH213CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Point d'ébullition
106.5 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.144 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
CCO[13C](=O)[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)/i3+1,4+1,5+1
Clé InChI
HGINADPHJQTSKN-FRSWOAELSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable