Documents
736236
Sigma-Aldrich
2-Cyanopropan-2-yl N-methyl-N-(pyridin-4-yl)carbamodithioate
97% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13N3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97% (HPLC)
Forme
solid
Pf
97-102 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C(=S)SC(C)(C)C#N)c1ccncc1
InChI
1S/C11H13N3S2/c1-11(2,8-12)16-10(15)14(3)9-4-6-13-7-5-9/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
PYVIBYAVTHICFS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Switchable RAFT agent for controlled radical polymerization. The neutral form is well-suited for polymerization of vinyl esters and vinyl amides (LAMs), and the protonated form is well-suited for styrenes acrylates and methacrylates (MAMs). Chain Transfer Agent (CTA)
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable