Principaux documents
73595
Sigma-Aldrich
2-(4-Nitrophenoxy)ethanol
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(4-Nitrophenyl)glycol, O-(4-Nitrophenyl)ethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.16
Beilstein:
2210596
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
flakes
Pf
82-85 °C
Chaîne SMILES 
OCCOc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-5-6-13-8-3-1-7(2-4-8)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
Clé InChI
YAPAEYFBLRVUMH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable