Principaux documents
735876
Sigma-Aldrich
1-(2-aminoethyl)-3-pyrrolidinol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.502
Densité
1.066 at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCCN1CCC(O)C1
InChI
1S/C6H14N2O/c7-2-4-8-3-1-6(9)5-8/h6,9H,1-5,7H2
Clé InChI
ZNLCTCNYKCENHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable