735779
Magnésium
ingot, ≥99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Magnesium element
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 621 °C)
Pureté
≥99% trace metals basis
Forme
ingot
Température d'inflammation spontanée
950 °F
Résistivité
4.46 μΩ-cm, 20°C
L × l × H
100 mm × 100 mm × 50 mm
Point d'ébullition
1090 °C (lit.)
Pf
648 °C (lit.)
Densité
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clé InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.