Principaux documents
735329
Sigma-Aldrich
(Iodomethyl)cyclopentane
contains copper as stabilizer, 95%
5 G
275,00 $
275,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
275,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
275,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.537
Densité
1.604 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
iodo
Chaîne SMILES 
ICC1CCCC1
InChI
1S/C6H11I/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2
Clé InChI
DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup