Principaux documents
734756
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H2BrClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
65-70 °C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc(Br)cnc1Cl
InChI
1S/C5H2BrClN2O2/c6-3-1-4(9(10)11)5(7)8-2-3/h1-2H
Clé InChI
WWQQPSDIIVXFOX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable