Principaux documents
73466
Sigma-Aldrich
(RP,R′P)-1,1′-Bis(dicyclohexylphosphino)-2,2′-bis[(S)-α-(dimethylamino)benzyl]ferrocene
≥97%
Synonyme(s) :
(1S,1′S)-1,1′-Bis(dicyclohexylphosphino)-2,2′-bis[(S)-(dimethylamino)phenylmethyl]ferrocene (acc to CAS), Mandyphos SL-M002-2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C52H74FeN2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
844.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97%
Forme
powder
Pureté optique
ee: ≥99%
Chaîne SMILES 
[Fe].CN(C)[C@H]([C]1[CH][CH][CH][C]1P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c4ccccc4.CN(C)[C@H]([C]5[CH][CH][CH][C]5P(C6CCCCC6)C7CCCCC7)c8ccccc8
InChI
1S/2C26H37NP.Fe/c2*1-27(2)26(21-13-6-3-7-14-21)24-19-12-20-25(24)28(22-15-8-4-9-16-22)23-17-10-5-11-18-23;/h2*3,6-7,12-14,19-20,22-23,26H,4-5,8-11,15-18H2,1-2H3;/t2*26-;/m00./s1
Clé InChI
OMHGSRQJSWIMDO-FKMBXMNYSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable