Principaux documents
734500
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydrazinopyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6BrN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
132-137 °C
Chaîne SMILES 
NNc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H6BrN3/c6-4-1-2-5(9-7)8-3-4/h1-3H,7H2,(H,8,9)
Clé InChI
QYQLEYTXFMOLEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable