Principaux documents
732877
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-iodochromone
Synonyme(s) :
6-Bromo-3-iodo-4H-benzopyran-4-one, 6-Bromo-3-iodo-4H-chromen-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H4BrIO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
143-149 °C
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2OC=C(I)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4BrIO2/c10-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(11)4-13-8/h1-4H
Clé InChI
JAKJUHSVDDDAAC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable