Principaux documents
732699
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-acetic acid
Synonyme(s) :
(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
paste
Pf
186-192 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)n(CC(O)=O)n1
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-5-3-6(2)9(8-5)4-7(10)11/h3H,4H2,1-2H3,(H,10,11)
Clé InChI
JYSWEDYPQJOEPO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable