Principaux documents
732680
Sigma-Aldrich
Methyl 1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Synonyme(s) :
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.485
Chaîne SMILES 
CCn1nc(C)cc1C(=O)OC
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-4-10-7(8(11)12-3)5-6(2)9-10/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
QQCDTXYUOXYOTM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
189.5 °F
Point d'éclair (°C)
87.5 °C