Documents
732656
Sigma-Aldrich
Ethyl 1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Synonyme(s) :
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
42-46 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cc(C)n(C)n1
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-4-12-8(11)7-5-6(2)10(3)9-7/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
OJPXVXXMBWKEAT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable