Principaux documents
732281
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-chloropyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H4ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
111-116 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1cncnc1Cl
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-4-3(6)1-7-2-8-4/h1-2H,6H2
Clé InChI
LHGMCUVJFRBVBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable